Learn More
Noxa Antibody (114C307.1R) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Novus Biologicals NBP3-07012SS
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 18631887
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    284.00 €
    267.75 € / 25 Mikrogramm
    Sparen 16.25 €
    5% Rabatt
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Noxa Monoclonal antibody specifically detects Noxa in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Flow (Intracellular)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Noxa
Monoclonal
1.0 mg/mL
Western Blot 1 - 2 μg/ml, Flow Cytometry, Immunohistochemistry 1:200, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1-5 μg/ml, Flow (Intracellular)
adult T cell leukemia-derived PMA-responsive, APR, Immediate-early-response protein APR, NOXAPMA-induced protein 1, phorbol-12-myristate-13-acetate-induced protein 1, PMA-Induced Protein 1, Protein Noxa
This Noxa antibody was developed by immunizing mice with a fusion protein containing human Noxa.
0.025 mg
Apoptosis, Cancer, Cellular Markers, Lipid and Metabolism, Membrane Trafficking and Chaperones, Mitochondrial Mediated Pathway, Plasma Membrane Markers, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors
5366
Store at 4°C for up to 3 months. For longer storage, aliquot and store at -20°C.
IgG1 κ
Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Flow Cytometry (Intracellular Staining)
114C307.1R
Unconjugated
PBS
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis