Learn More
NOXA2/p67phox Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 15551-1-AP-150UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16884774
  • 399.00 € / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
NCF2, NCF1, and a membrane bound cytochrome b558 are required for activation of the latent NADPH oxidase (necessary for superoxide production). Defects in NCF2 are a cause of chronic granulomatous disease autosomal recessive cytochrome-b-positive type 2 (CGD2). Chronic granulomatous disease is a genetically heterogeneous disorder characterized by the inability of neutrophils and phagocytes to kill microbes that they have ingested. Patients suffer from life-threatening bacterial/fungal infections.
Spezifikation
Spezifikation
NOXA2/p67phox
Polyclonal
Unconjugated
NCF2
NADPH oxidase activator 2, NCF 2, NCF2, Neutrophil cytosol factor 2, neutrophil cytosolic factor 2, NOXA2, P67 PHOX, p67phox
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
17970, 364018, 4688
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.29 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
A7E3N2, O70145, P19878
Ncf2
NOXA2/p67phox Fusion Protein Ag7909
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat