Learn More
NPBWR1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 24625-1-AP-150UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16873115
  • 399.00 € / 150 Mikroliter
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Interacts specifically with a number of opioid ligands. Receptor for neuropeptides B and W, which may be involved in neuroendocrine system regulation, food intake and the organization of other signals. Has a higher affinity for neuropeptide B.
Spezifikation
Spezifikation
NPBWR1
Polyclonal
Unconjugated
NPBWR1
G protein coupled receptor 7, GPR7, neuropeptides B/W receptor 1, NPBWR1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
2831
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
0.27 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P48145
NPBWR1
NPBWR1 Fusion Protein Ag16604
150 μL