Learn More
NPS-1034, MedChemExpress
Artikelnummer. 16485787
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16485787 5 mg -
16479616 50 mg -
16444356 100 mg -
16442596 25 mg 25 Milligramm
16423058 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16485787 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY100509
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress NPS-1034 is a dual inhibitor of AXL and MET with IC50s of 10.3 and 48 nM, respectively.
NPS-1034 is a dual inhibitor of AXL and MET with IC50s of 10.3 and 48 nM, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material NPS-1034
CAS 1221713-92-3
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C31H23F2N5O3
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 34 mg/mL (61.65 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(C)N(C)N(C2=CC=C(F)C=C2)C1=O)NC3=CC=C(OC4=C5C(NC=C5C6=CC=CC=C6)=NC=C4)C(F)=C3
Molekulargewicht (g/mol) 551.54
Formelmasse 551.54
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease