Learn More
NR2E3 Mouse anti-Human, Clone: 1G1D9, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
| Antigen | NR2E3 |
|---|---|
| Klon | 1G1D9 |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Anwendungen | Western Blot |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
16828425
|
Proteintech
66494-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
16818425
|
Proteintech
66494-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
NR2E3, a NR2 Hepatocyte NF4-Like Receptor, has been suggested to affect cone cell proliferation in eye development. It has been shown to have a role in determining photoreceptor phenotype during human retinogenesis. In RD7 mice, a deletion in NR2E3 results in hereditary retinal dysplasia and degeneration. A homozygous missense mutation in NR2E3 has been linked to retinitis pigmentosa in Crypto-Jews of Belmonte. Two alternatively spliced isoforms have been documented. NR2E3 is expressed in the retina. ESTs have been isolated from cancerous human lung, colon, and ovary, and from normal human eye.Spezifikation
| NR2E3 | |
| 1 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
| ESCS, NR2E3, PNR, rd7, RNR, RP37 | |
| NR2E3 | |
| IgG1 | |
| Protein G | |
| Antibody |
| 1G1D9 | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| Q9Y5X4 | |
| 10002 | |
| NR2E3 Fusion Protein Ag5831 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| NR2E3 |