Learn More
NRBF2 Monoclonal Antibody (OTI1D4), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: Origene Technologies TA803853
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
May modulate transcriptional activation by target nuclear receptors. Can act as transcriptional activator (in vitro).Spezifikation
| NRBF2 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q96F24 | |
| NRBF2 | |
| Full length human recombit protein of human NRBF2 produced in E.coli. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG2a |
| Western Blot | |
| OTI1D4 | |
| Unconjugated | |
| NRBF2 | |
| COPR, COPR1, COPR2, NRBF-2 | |
| Mouse | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 29982 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.