Learn More
Nrf2 Antibody (2D12), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke:  Novus Biologicals NBP3-26113-100ul
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30024145
  • 533.00 € / 100 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Nrf2 Monoclonal antibody specifically detects Nrf2 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Nrf2
Monoclonal
Unconjugated
PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human
Purified
ELISA, Immunocytochemistry
2D12
ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:20-1:200
HEBP1, NF-E2-related factor 2, NFE2-related factor 2, NRF2 erythroid derived 2, like 2, nuclear factor (erythroid-derived 2)-like 2, nuclear factor erythroid 2-related factor 2, nuclear factor erythroid-derived 2-like 2
A synthesized peptide derived from Human Nrf2 [UniProt Q16236]
100 μL
Phospho Specific, Transcription Factors and Regulators
4780
Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen