missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nrf2 Antibody (2D12), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
343.00 € - 533.00 €
Spezifikation
| Antigen | Nrf2 |
|---|---|
| Klon | 2D12 |
| Verdünnung | ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:20-1:200 |
| Anwendungen | ELISA, Immunocytochemistry |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
30027375
|
Novus Biologicals
NBP3-26113-50ul |
50 μL |
343.00 €
50 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
30024145
|
Novus Biologicals
NBP3-26113-100ul |
100 μL |
533.00 €
100 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Nrf2 Monoclonal antibody specifically detects Nrf2 in Human samples. It is validated for ELISA, ImmunocytochemistrySpezifikation
| Nrf2 | |
| ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:20-1:200 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| HEBP1, NF-E2-related factor 2, NFE2-related factor 2, NRF2 erythroid derived 2, like 2, nuclear factor (erythroid-derived 2)-like 2, nuclear factor erythroid 2-related factor 2, nuclear factor erythroid-derived 2-like 2 | |
| A synthesized peptide derived from Human Nrf2 [UniProt Q16236] | |
| Primary | |
| Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles. |
| 2D12 | |
| ELISA, Immunocytochemistry | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Phospho Specific, Transcription Factors and Regulators | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol | |
| 4780 | |
| IgG | |
| Affinity purified |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title