missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Nrf2 Antibody (2D12), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-26113-50ul
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Nrf2 Monoclonal antibody specifically detects Nrf2 in Human samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry
Spezifikation
| Nrf2 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol | |
| Rabbit | |
| Affinity purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| ELISA, Immunocytochemistry | |
| 2D12 | |
| ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:20-1:200 | |
| HEBP1, NF-E2-related factor 2, NFE2-related factor 2, NRF2 erythroid derived 2, like 2, nuclear factor (erythroid-derived 2)-like 2, nuclear factor erythroid 2-related factor 2, nuclear factor erythroid-derived 2-like 2 | |
| A synthesized peptide derived from Human Nrf2 [UniProt Q16236] | |
| 50 μL | |
| Phospho Specific, Transcription Factors and Regulators | |
| 4780 | |
| Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur