Learn More
Thermo Scientific Chemicals NSC 663284
Artikelnummer. 15417919
Change view
Click to view available options
Menge:
1 mg
10 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
10 Milligramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15417919 1 mg 1 Milligramm
15427919 10 mg 10 Milligramm
2 options
Artikelnummer. 15417919
Marke: Thermo Scientific Chemicals J66520.M^
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 383907-43-5
Summenformel C15H16ClN3O3
Synonym 6-Chlor-7-(2-morpholin-4-yl-ethylamin)quinolin-5,8-dion; Cdc25 Phosphatasehemmer II
Spezifikation
Menge 1 mg
Beschreibung Rot
Inhalt und Lagerung -30°bis -10 °C
Formelmasse 321,76g/mol
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Form Kristalliner Feststoff
InChI-Schlüssel BMKPVDQDJQWBPD-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC1=C(NCCN2CCOCC2)C(=O)C2=C(C=CC=N2)C1=O
IUPAC-Name 6-chloro-7-{[2-(morpholin-4-yl)ethyl]amino}-5,8-dihydroquinoline-5,8-dione
Molekulargewicht (g/mol) 321.76