Learn More
NSC319726, MedChemExpress
Artikelnummer. 16460028
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
Artikelnummer. 16460028
Marke: Medchem Express HY18634
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress NSC319726 (ZMC1) is a mutant p53R175 reactivator; inhibits growth of fibroblasts expressing the p53R175 mutation (IC50 = 8 nM); shows no inhibition for p53 wild-type cells.
NSC319726 (ZMC1) is a mutant p53R175 reactivator
Spezifikation
Chemischer Name oder Material NSC319726
CAS 71555-25-4
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C11H14N4S
Menge 5 mg
Synonym ZMC1
Löslichkeitsinformationen DMSO : 31.25 mg/mL (133.36 mM; Need ultrasonic)
SMILES C/C(C1=NC=CC=C1)=N\NC(N2CCC2)=S
Molekulargewicht (g/mol) 234.32
Formelmasse 234.32
Reinheit (%) 98.06%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.