missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
NSD3 Rabbit anti-Human, Rat, CoraLite 488, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
129.00 € - 430.00 €
Spezifikation
Antigen | NSD3 |
---|---|
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | CoraLite 488 |
Form | Liquid |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17761249
|
Proteintech
CL488-11345-20UL |
20 μL |
129.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17649836
|
Proteintech
CL488-11345-100UL |
100 μL |
430.00 €
100 Mikroliter |
Verfügbar ab: 18-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
NSD3 Polyclonal antibody apecifically detetects NSD3 antigen in Human, Rat Samples. It is validated for Flow Cytometry.Spezifikation
NSD3 | |
Polyclonal | |
Liquid | |
Human, Rat | |
BC012059 | |
WHSC1L1 | |
IgG | |
Antigen affinity purification |
Flow Cytometry | |
CoraLite 488 | |
Rabbit | |
PBS with 50% Glycerol, 0.05% Proclin300, 0.5% BSA, pH 7.3. | |
54904 | |
NSD3 fusion protein Ag1894 | |
Primary | |
Store at -20°C. Avoid exposure to light. |