Learn More
Testo™ Einstechfühler NTC
Eine robuste Sonde für die Lebensmittelpenetration, die hauptsächlich zur Messung der Kerntemperatur von Lebensmitteln verwendet wird.
Marke: Testo™ 0613 2411
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.15000kg
Beschreibung
- Die Sonde ist EN 13485- und HACCP-konform und daher besonders praktisch für den Einsatz im Lebensmittelbereich, wenn sie an ein entsprechendes Messgerät angeschlossen wird
- Der spezielle Griff erleichtert die Verwendung bei der Messung der Kerntemperatur von halbfesten Lebensmitteln
- NTC-Sensor
- Messbereich von −25° bis +150° °C
- Schutzart IP 65
- Mit verstärktem Schutz gegen Knickstellen und einem festen 1.3 m verstärkten PUR-Kabel
Spezifikation
5 mm | |
7 s | |
150 °C | |
−25 °C bis +150 °C |
114 mm | |
Reaktionszeit von 7 Sekunden | |
−25 °C | |
±0,5 % mv (+100 ° bis 150 °C), ±0,2 °C von −25 ° bis +74,9 °C, ±0,4 °C für den verbleibenden Bereich |