Learn More
Molecular Probes™ NucGreen™ Dead 488 ReadyProbes™ Reagent (SYTOX™ Green)
Artikelnummer. 15164175
Change view
Click to view available options
Menge:
6 Flaschen
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
15164175 6 Flaschen 1 Stück
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15164175
Marke: Molecular Probes™ R37109
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
NucGreen™ Dead 488 ReadyProbes™ Reagenz
NucGreen™ Dead 488 ReadyProbes™ Reagenz ist ein nicht zellgängiges Färbemittel, das bei Bindung an DNA eine außergewöhnlich helle grüne Fluoreszenz zeigt. Zellen, die die Integrität der Plasmamembran verloren haben, werden innerhalb von Minuten gefärbt, wodurch dieser äußerst nützliche Fleck zur Schätzung des lebende/tote-Zellemverhältnisses und zur Messung der Zytotoxizität in kinetischen Lebendzell-Assays entsteht. Auch geeignet zum Färben von Zellkernen in fixierten Zellpräparaten und Gewebeschnitten.
  • Außergewöhnlich helle grüne Fluoreszenz bei Bindung an DNA
  • Schnelles Färben von beschädigten, toten oder fixierten Zellen ohne Waschschritte
  • Gebrauchsfertige flüssige Zubereitung in praktischer Tropfflasche—kein Verdünnen, Wiegen oder Pipettieren
  • Beständig bei Raumtemperatur – griffbereit beim Mikroskop oder neben den Zellenproben aufbewahren
    Weitere ReadyProbes™ Reagenzien für die Zellfärbung
    Weitere Zellkern-Färbemittel für die Bildgebung
    Zellbildgebungsanwendungen
    Nicht membrangängiges NucGreen™ Dead 488 Reagenz ist ein DNA-Färbemittel hoher Affinität, das problemlos Zellen mit beeinträchtigter Zellmembran färbt, jedoch nicht in lebende Zellen gelangt. Es ist daher ideal für die Diskriminierung lebender und toter Zellen. Die Fluoreszenz erhöht sich bei der Bindung an dsDNA in Zellen mit beeinträchtigten Zellmembranen (sterbende oder tote Zellen), in fixierten Zellen und Gewebeschnitten um das mehr als 500-Fache. Die spektralen Eigenschaften mit Anregung/Emission bei 504/523 nm bei Bindung an DNA sind ideal für Standard-FITC-Filter. .
    Anwendungsvorschläge
  • NucGreen™ Dead 488 Reagenz kann direkt zu fixierten Zellen in Vollmedien oder Pufferlösungen gegeben werden.
  • Es färbt problemlos Zellkerne fixierter Zellen und Gewebeschnitte.
  • In den meisten Fällen reichen 2 Tropfen/ml und eine Inkubationszeit von 15 bis 30 Minuten für eine leichtende Zellkernfärbung. Be einigen Zelltypen, Bedingungen und Anwendungen kann jedoch eine Optimierung erforderlich sein. In solchen Fällen einfach mehr oder weniger Tropfen hinzufügen, bis die optimale Intensität der Färbung erreicht ist. In den meisten Fällen steigt die Farbintensität mit der Zeit, wenn Zellen nicht vor der Bildgebung gewaschen werden.
  • NucGreen™ Dead 488 Farbstoff hat ein Anregungsmaximum bei 504 nm, wenn an Dann gebunden, und ein Emissionsmaximum bei 523 nm. Der Nachweis erfolgt durch Standard-GFP- und FITC-Filter.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spezifikation
    Zellpermeabilität Zellundurchlässig
    Farbe Grün
    Inhalt und Lagerung 6 x 2,5 ml-Tropfflaschen
    Bei ≤ 25 °C lagern
    Nachweisverfahren Fluoreszent
    Zur Verwendung mit (Anwendung) Viabilitätsassay
    Zur Verwendung mit (Geräte) Konfokalmikroskop, Floid™ Zellbildgebungsstation, Fluoreszenzmikroskop, Durchflusszytometer
    Produkttyp Nukleinsäure-Färbemittel
    Farbstofftyp Andere Etiketten oder Farbstoffe
    Emission 523 nm
    Excitation Wavelength Range 504 nm
    Form Flüssig
    Produktlinie NucGreen, ReadyProbes
    Menge 6 Flaschen
    Subzelluläre Lokalisation Nucleus