Learn More
STEMCELL Technologies Nuclease-Free Water
Artikelnummer. 17169891
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
2 mL
10 x 2 mL
300 mL
Packungsgröße:
10 Stück
2 Milliliter
300 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
17169891 2 mL 2 Milliliter
17179891 10 x 2 mL 10 Stück
17159891 300 mL 300 Milliliter
3 options
Artikelnummer. 17169891
Marke: STEMCELL Technologies 79002
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
DNase- and RNase-free water for molecular biology applications
  • Nuclease-Free Water is used in various molecular biology applications requiring nuclease-free conditions, such as in processing DNA or RNA (i.e. PCR, cDNA synthesis, or qPCR)
  • This product is sterile-filtered (0.2 μm), free of RNase and DNase activity, endotoxin-free, and not DEPC-treated
Spezifikation
Beschreibung For Disease Modeling
Menge 2 mL