Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-3 C18 ec HPLC-Säulen
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 17,50%; Porengröße: 110 Å; Säulenphase: Umkehrphase
393.00 € - 620.00 €
Spezifikation
Säulenchemie | Octadecyl |
---|---|
Säulenformat | Analytische Trennsäule |
Quervernetzt | Octadecyl |
Flussrate | 1 ml/min |
Zur Verwendung mit | Für HPLC-, CG-, TLC- und SPE-Anwendungen |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12468317
|
Macherey-Nagel™
760051.20 |
2 mm | 125 mm |
505.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12498317
|
Macherey-Nagel™
760052.20 |
2 mm | 250 mm |
590.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12478317
|
Macherey-Nagel™
760051.30 |
3 mm | 125 mm |
515.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10656253
|
Macherey-Nagel™
760050.20 |
2 mm | 50 mm |
393.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12408327
|
Macherey-Nagel™
760052.30 |
3 mm | 250 mm |
590.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12438317
|
Macherey-Nagel™
760050.30 |
3 mm | 50 mm |
414.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12428327
|
Macherey-Nagel™
760054.46 |
4,6 mm | 100 mm |
540.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10252983
|
Macherey-Nagel™
760051.46 |
4,6 mm | 125 mm |
540.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12418327
|
Macherey-Nagel™
760053.46 |
4,6 mm | 150 mm |
540.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10581443
|
Macherey-Nagel™
760052.46 |
4,6 mm | 250 mm |
620.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12458317
|
Macherey-Nagel™
760050.46 |
4,6 mm | 50 mm |
461.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12717800
|
Macherey-Nagel™
760046.46 |
4,6 mm | 75 mm |
461.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12488317
|
Macherey-Nagel™
760051.40 |
4 mm | 125 mm |
515.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10551633
|
Macherey-Nagel™
760052.40 |
4 mm | 250 mm |
590.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12448317
|
Macherey-Nagel™
760050.40 |
4 mm | 50 mm |
414.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Spezifikation
Octadecyl | |
Octadecyl | |
Für HPLC-, CG-, TLC- und SPE-Anwendungen | |
Ja | |
Acetonitril/Wasser | |
3 μm | |
110 Å | |
Acetonitril/Wasser | |
60 °C | |
Gehäuse C18 | |
17,50% | |
Ja | |
Edelstahl |
Analytische Trennsäule | |
1 ml/min | |
Hydrophob | |
600 bar (8700 psi) | |
Sphärisch | |
1 bis 9 | |
Je 1 | |
340 m²/g | |
Gehäuse L1 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase | |
HPLC-EC-Säule |