Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ 100-5 C8 EC-Säule für die HPLC
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 10,50%; Porengröße: 110 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke: Macherey-Nagel™ 760701.40
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Spezifikation
Silika | |
Octyl | |
1 ml/min | |
125 mm | |
Acetonitril/Wasser | |
5 μm | |
110 Å | |
340 m²/g | |
Gehäuse L7 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase | |
HPLC-EC-Säule |
Analytische Trennsäule | |
4 mm | |
Für HPLC-, CG-, TLC- und SPE-Anwendungen | |
600 bar (8700 psi) | |
Sphärisch | |
1 bis 9 | |
Gehäuse C8 | |
60 °C | |
Gehäuse C8 | |
10,50% | |
Ja | |
Edelstahl | |
Analytische HPLC |