Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ C8 ec CC-Vorsäulen für die HPLC
Marke: Macherey-Nagel™ 761704.40
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Spezifikation
10,5% | |
5 μm | |
100 Å | |
4 mm | |
Acetonitril/Wasser | |
Silika | |
Vorsäule | |
HPLC | |
Ja |
1 bis 9 | |
8 mm | |
CC-Vorsäule | |
NUCLEODUR™ C8 ec | |
Acetonitril/Wasser | |
Octyl | |
Ideale und zuverlässige Standard-RP-Phase für die tägliche Routineanalyse und die Skalierung für die präparative HPLC | |
Sphärisch | |
Gehäuse L7 |