Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ HILIC CC-Vorsäulen für die HPLC
Marke: Macherey-Nagel™ 761580.40
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Spezifikation
7% | |
3 μm | |
110 Å | |
4 mm | |
Acetonitril/Wasser | |
Silika | |
Vorsäule | |
HPLC |
2 bis 8,5 | |
8 mm | |
CC-Vorsäule | |
NUCLEODUR™ HILIC | |
Acetonitril/Wasser | |
Ammonium/Sulfonsäure | |
Analytische und präparative Anwendungen sowie LC/MS | |
Sphärisch |