Learn More
Macherey-Nagel™ EC HPLC-Trennsäule EC 100/3 NUCLEODUR PFP, 1.8 μm Länge: 100 mm,
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 8 %; Porengröße: 110 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke: Macherey-Nagel™ 760436.30
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Spezifikation
Analytische Trennsäule | |
3 mm | |
Polar (H-Bindungen), Dipol-Dipol, p-p, hydrophobe Interaktionen | |
800 bar (11600 psi) | |
1,8 μm | |
110 Å | |
Acetonitril/Wasser | |
60 °C | |
PFP (Pentafluorophenylpropyl) | |
8% | |
Ja | |
Edelstahl | |
HPLC, LC/MS |
Pentafluor-Phenylpropyl | |
Für LC/MS und HPLC | |
100 mm | |
Sphärisch | |
1 bis 9 | |
Je 1 | |
340 m²/g | |
Gehäuse L43 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase | |
HPLC-EC-Säule |