Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ SiOH CC-Vorsäulen für die HPLC
Marke: Macherey-Nagel™ 761007.40
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Spezifikation
2 bis 8 | |
8 mm | |
CC-Vorsäule | |
NUCLEODUR™ SiOH | |
n-Heptan | |
Vorsäule | |
HPLC | |
Gehäuse L3 |
3 μm | |
100 Å | |
4 mm | |
n-Heptan | |
Silika | |
Analytische und präparative Trennung polarer und mittelpolarer Verbindungen | |
Sphärisch |