Learn More
Macherey-Nagel™ Nucleodur™ Sphinx RP EC-Säule für die analytische HPLC
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 15 %; Porengröße: 110 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke: Macherey-Nagel™ 760802.40
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Spezifikation
Silika | |
Octadecyl und Phenyl | |
HPLC | |
Ja | |
600 bar (8700 psi) | |
5 μm | |
110 Å | |
Acetonitril/Wasser | |
60 °C | |
C18 und Propylphenyl (Sphinx RP) | |
15% | |
Ja | |
HPLC-Analysesäule |
Analytische Trennsäule | |
4 mm | |
P-P-Wechselwirkungen | |
150 mm | |
Acetonitril/Wasser | |
1 bis 10 | |
Je 1 | |
340 m²/g | |
L1/L11 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |