missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoMag™ DNA-Tupfer
Aufreinigung von DNA aus Tupfern
305.00 € - 4680.00 €
Spezifikation
Konzentration | 10 bis 30 ng/µl |
---|---|
Isolation Technology | Magnetic Bead |
Probentyp | Tupfer (Baumwolle oder Synthetik) |
Effizienz | Theoretische Bindungskapazität von 0,4 μg/μl Beads |
Zur Verwendung mit (Geräte) | COPAN FLOQSwabs™, Puritan HydraFlock™ Tupfer |
Benachrichtigungen:
UN1993-brennbare Flüssigkeit, n.a.g. (Ethanolgemisch) chem. Klasse 3 Produktgruppe II
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16322028
|
Macherey-Nagel™
744601.1 |
1 x 96 |
305.00 €
96 Reaktionen |
Verfügbar ab: 14-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16332028
|
Macherey-Nagel™
744601.4 |
4 x 96 |
1020.00 €
192 Reaktionen |
Verfügbar ab: 17-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15880978
|
Macherey-Nagel™
744601.24 |
24 x 96 |
4680.00 €
2304 Reaktionen |
Verfügbar ab: 17-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- DNA-Isolierung mit hohem Durchsatz für genetische Tests
- Entwickelt für Baumwolle und synthetische Tupfer
- In Kombination mit NucleoSpin™ forensischen Filtern für eine bequeme Probenvorbereitung
Spezifikation
10 bis 30 ng/µl | |
Tupfer (Baumwolle oder Synthetik) | |
COPAN FLOQSwabs™, Puritan HydraFlock™ Tupfer | |
A260/A280: 1,6–1,9 | |
Hochreaktive superparamagnetische Beads |
Magnetic Bead | |
Theoretische Bindungskapazität von 0,4 μg/μl Beads | |
Typische Downstream-Prozesse: qPCR, NGS, STR-Analyse, jede Art enzymatischer Reaktion | |
30 min/ 96 Präparate auf KingFisher™ Flex (ohne Lyse) |
Nur für Forschungszwecke