Learn More
Nucleoside-Analog-2, MedChemExpress
Artikelnummer. 16420678
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
50 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16420678 5 mg 5 Milligramm
16414127 50 mg 50 Milligramm
16408238 10 mg 10 Milligramm
16407966 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16420678 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY77652
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress Nucleoside-Analog-2 is a 4'-Azidocytidine analogue against Hepatitis C virus (HCV) replication.
Nucleoside-Analog-2 is a 4'-Azidocytidine analogue against Hepatitis C virus (HCV) replication.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nucleoside-Analog-2
CAS 876708-01-9
Farbe Gray
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C9H11N5O6
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 33.33 mg/mL (116.86 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 20 mg/mL (70.12 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@@H]1[C@](CO)(N=[N+]=[N-])O[C@@H](N2C(NC(C=C2)=O)=O)[C@H]1O
Molekulargewicht (g/mol) 285.21
Formelmasse 285.21
Reinheit (%) 95.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) COVID-19-anti-virus