Learn More
Macherey-Nagel™ EC HPLC-Trennsäule EC 250/4.6 NUCLEOSIL 1000-7 C18, L=250 mm, ID: 4,6 mm
Säulenformat: Analysesäule; Kohlenstofflast: 1 %; Porengröße: 1000 Å; Säulenphase: Umkehrphase
Marke: Macherey-Nagel™ 720077.46
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg
Spezifikation
Octadecyl | |
Octadecyl | |
RP Chromatographie | |
Ja | |
200 bar (2900 psi) | |
Sphärisch | |
2 bis 8 | |
Je 1 | |
25 m²/g | |
Gehäuse L1 | |
Silika | |
Umkehrphase | |
Umkehrphase |
Analytische Trennsäule | |
4,6 mm | |
Hydrophob | |
250 mm | |
Acetonitril/Wasser | |
7 μm | |
1000 Å | |
Acetonitril/Wasser | |
60 °C | |
Gehäuse C18 | |
1% | |
Ja | |
HPLC-EC-Säule |