Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ MicroWell™ 96 Wells, Nunclon Delta-behandelt, Mikrotiterplatte mit flachem Boden
BIOPHARMA
232.60 EUR gültig bis 2023-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "19129" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
10 St./Packung; 160 St./Karton
1 St./Packung; 50 St./Karton
Farbe: Weiß; Sterilität: Steril; Deckel: Mit Deckel
Konsistente und zuverlässige Ergebnisse mit hochwertigen weißen Thermo Scientific™ Nunc™ F96 MicroWell™ Platten aus Polystyrol. Weiße Platten sind für Roboter, Plattenlesegeräte und Liquid-Handling-Systeme optimiert und für die wichtigsten bildgebenden Eigenschaften geeignet.
  • Bei Einsatz von schwarzen oder weißen Nunc Mikrotiterplatten sind Hintergrund, Eigenfluoreszenz und Cross-Talk verbessert.
  • Schwarze Mikrotiterplatten werden für Fluoreszenz-Messungen empfohlen; Rückstreuung des Lichts und Hintergrund-Fluoreszenz werden auf ein Minimum reduziert.
  • Weiße Mikrotiterplatten mit maximaler Reflexion und minimaler Autolumineszenz werden für Lumineszenzmessungen empfohlen
  • Arbeitsvolumenbereich: 50 bis 250 μl/Well
  • Große Auswahl an Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta Oberflächen für zellbasierte Assays
  • Kundenspezifische Barcodierung möglich
Barcode Kundenspezifische Barcodierung erhältlich
Boden Flach
Zertifizierung/Konformität Alle von Nunc hergestellten Mikrotiterplatten erfüllen die Anforderungen gemäß ANSI (American National Standards) (ANSI/SBS 1-2004).
Zertifiziert Nunclon Delta zertifiziert für Monolayer-Zellbildung, Klonierungseffizienz, nicht zytotoxisch, nicht pyrogen und Sterilität
Deckel Mit Deckel
Array 8 x 12
Verpackung 1 St./Packung; 50 St./Karton
Produktlinie Nunc™
Farbe Weiß
Produkttyp Mikrotiterplatte
Ausführung des Rahmens Niedrige Flanschkante
Material Polystyrol
Volumen (metrisch) Well 400 μl
Anzahl Wells 96
Arbeitsvolumen (metrisch) 50 bis 200 μl
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Nunclon Delta-behandelt
Anzahl pro Karton 50
Anzahl pro Packung 1
Menge 50 St./Karton
Mehr anzeigen Weniger anzeigen