Learn More
NUP43 Monoclonal Antibody (OTI7G8), TrueMAB™, OriGene
Artikelnummer. 17528053
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
30 μL
100 μL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
17528053 30 μL
17508053 100 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17528053 Lieferant Origene Technologies Lieferanten-Nr. TA807509S
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mouse Monoclonal Antibody
NUP43 Monoclonal antibody specifically detects NUP43 in Human samples. It is validated for Western Blot
Spezifikation
Antigen NUP43
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon OTI7G8
Konzentration 1 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Gen NUP43
Gen-Zugriffsnummer Q8NFH3
Gen-Alias 2610016K01Rik; 2610529I12Rik; AA409950; bA350J20.1; nucleoporin 43; nucleoporin 43kDa; nucleoporin Nup43; Nup107-160 subcomplex subunit Nup43; Nup43; p42
Wirtsspezies Mouse
Immunogen Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1-253 of human NUP43 produced in E.coli.
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 30 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 348995
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Form Liquid
Isotype IgG1