missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Nutlin-3b, MedChemExpress

Artikelnummer. 16489047
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16489047 5 mg -
16482557 50 mg 50 Milligramm
16446458 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16489047 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15335

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Nutlin-3b is a p53/MDM2 inhibitor with an IC50 of 13.6 μM. Nutlin-3b is 150 times less potent in binding to MDM2 than Nutlin-3a.

Nutlin-3b is a p53/MDM2 inhibitor with an IC50 of 13.6 μM. Nutlin-3b is 150 times less potent in binding to MDM2 than Nutlin-3a.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Nutlin-3b
CAS 675576-97-3
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C30H30Cl2N4O4
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (171.97 mM)
SMILES O=C1NCCN(C(N2[C@@H](C3=CC=C(Cl)C=C3)[C@@H](C4=CC=C(Cl)C=C4)N=C2C5=CC=C(OC)C=C5OC(C)C)=O)C1
Molekulargewicht (g/mol) 581.49
Formelmasse 581.49
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.