missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sartorius Stedim Biotech™ Nährpad-Sets für E. coli, Coliformen und Enterobakterien

Sartorius Stedim Biotech™ Nährstoffpad-Sets für E. coli, Coliforme und Enterobakterien sind sterile, Trockenkulturmedienien für mikrobiologische Tests.

Marke:  Sartorius Stedim Biotech™ 14049--50----RDN

Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.31700kg Transport : UN number : 3270 Chem class : 4.1 Pack group : II

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15902490

  • 256.00 € / 100 Stück
Verfügbar ab: 22-12-2022
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

  • Sie sind Praktisch und einfach zu handhaben, reduzieren den Arbeitsaufwand und vereinfachen viele mikrobiologische Testverfahren.
  • Nährstoff-Padsets sind sterile Trockenkulturmedien.
  • Sobald sie mit 3.0 – 3.5 ml sterilem und entmineralisiertem (oder destilliertem) Wasser angefeuchtet sind, sind sie sofort einsatzbereit.
  • Gebrauchsfertig für bis zu 24 Monate.
  • Inklusive Membranen: Im Lieferumfang sind die passenden Membranfilter enthalten, die ebenfalls vorsterilisiert und einzeln verpackt sind.
  • Kostengünstig.
  • Anwenderfreundlich.
  • Gleichbleibende Qualität.
  • Bei Raumtemperatur für bis zu 24 Monate problemlos lagerbar.
  • Erfüllt globale Normen:  Neben der europäischen Trinkwasserrichtlinie werden dieanderen internationalen Vorschriften und Empfehlungen: Internationalen Arzneibüchern, DIN- und ISO-Normen, den amerikanischen Normen für Wasser und Lebensmittel, Mineralwasservorschriften, Brauereirichtlinien wie MEBAC oder EBC sowie Empfehlungen der Lebensmittelindustrie wie LMBG, NCA und ICUMSA usw. erfüllt.
Spezifikation

Spezifikation

Steril
100 steril verpackte 47 mm-Membranfilter
100/Packung, einzeln in Petrischalen verpackt
Prüfung auf chromogene Coliform (gemäß ISO 9308-1)
Microsart™ e.motion 50 mm Membranen
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote