Learn More
Nuvenzepine, MedChemExpress
Beschreibung
Nuvenzepine is an mAChR antagonist, has the potential for gastrospasm treatment.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Nuvenzepine |
| CAS | 96487-37-5 |
| Farbe | White |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C19H20N4O2 |
| Menge | 1 mg |
| SMILES | O=C1C2=CC=CN=C2N(C(C3CCN(C)CC3)=O)C4=CC=CC=C4N1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 336.39 |
| Formelmasse | 336.39 |
| Reinheit (%) | 99.0% |
| Mehr anzeigen |