Learn More
NVP-CGM097 (stereoisomer), MedChemExpress
Artikelnummer. 16460266
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2 mg
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16460266 2 mg -
16419477 5 mg 5 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16460266 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY15954A
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress NVP-CGM097 (stereoisomer) is a stereoisomer of NVP-CGM097, with no special bioactivity. NVP-CGM097 is a potent and selective MDM2 inhibitor.
NVP-CGM097 (stereoisomer) is a stereoisomer of NVP-CGM097, with no special bioactivity. NVP-CGM097 is a potent and selective MDM2 inhibitor.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material NVP-CGM097 (stereoisomer)
CAS 2070009-54-8
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C38H47ClN4O4
Menge 2 mg
Synonym CGM097 stereoisomer (R)-Nvp-Cgm097
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 241.5 mg/mL (366.32 mM)
SMILES O=C1N(C2=CC=C(N(C)C[C@H]3CC[C@H](N4CC(N(C)CC4)=O)CC3)C=C2)[C@H](C5=CC=C(Cl)C=C5)C6=C(C=C(OC)C(OC(C)C)=C6)C1
Molekulargewicht (g/mol) 659.26
Formelmasse 659.26
Reinheit (%) 95.83%
Güte Research
Physikalische Form Solid