Learn More
NVP-TAE 226, MedChemExpress
Artikelnummer. 16475548
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16475548 10 mg 10 Milligramm
16466106 100 mg -
16461717 50 mg -
16448257 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16475548 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY13203
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress NVP-TAE 226 (TAE226) is a potent and ATP-competitive dual FAK and IGF-1R inhibitor with IC50s of 5.5 nM and 140 nM, respectively. NVP-TAE 226 (TAE226) also effectively inhibits Pyk2 and insulin receptor (InsR) with IC50s of 3.5 nM and 44 nM, respectively.
NVP-TAE 226 (TAE226) is a potent and ATP-competitive dual FAK and IGF-1R inhibitor with IC50s of 5.5 nM and 140 nM, respectively. NVP-TAE 226 (TAE226) also effectively inhibits Pyk2 and insulin receptor (InsR) with IC50s of 3.5 nM and 44 nM, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material NVP-TAE 226
CAS 761437-28-9
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C23H25ClN6O3
Menge 10 mg
Synonym TAE226
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (106.62 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(C=CC=C1)NC2=NC(NC3=C(C=C(C=C3)N4CCOCC4)OC)=NC=C2Cl)NC
Molekulargewicht (g/mol) 468.94
Formelmasse 468.94
Reinheit (%) 99.22%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease