Learn More
NVP-TAE 684, MedChemExpress
Artikelnummer. 16490027
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16490027 50 mg -
16476367 5 mg 5 Milligramm
16453638 10 mg -
16414726 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16490027 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY10192
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress NVP-TAE 684 (TAE 684) is a highly potent and selective ALK inhibitor, which blocks the growth of ALCL-derived and ALK-dependent cell lines with IC50 values between 2 and 10 nM.
NVP-TAE 684 (TAE 684) is a highly potent and selective ALK inhibitor, which blocks the growth of ALCL-derived and ALK-dependent cell lines with IC50 values between 2 and 10 nM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material NVP-TAE 684
CAS 761439-42-3
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C30H40ClN7O3S
Menge 50 mg
Synonym TAE 684
Löslichkeitsinformationen DMSO : 7.69 mg/mL (12.52 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=CC=CC=C1NC2=NC(NC3=CC=C(N4CCC(N5CCN(CC5)C)CC4)C=C3OC)=NC=C2Cl)(C(C)C)=O
Molekulargewicht (g/mol) 614.2
Formelmasse 614.2
Reinheit (%) 99.42%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-Kinase/protease