Learn More
Masterflex™ X25 ADAPTER, NYLON, MALE LUER TO 1/8-27 THREAD
Marke: Masterflex™ 45505-86
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Spezifikation
Luer-Fitting (männlich) | |
Nylon | |
Passend für Luer-Stecker mit 1/8-27-Gewinde | |
25/Packung |