Learn More
Biodesign™ Nylon. Matrixfilter CellMicroSieves™
Ermöglichen eine schnelle und dennoch schonende Isolierung von Zellen, Organellen oder Zellschutt.
Marke:  Biodesign™ N35R
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.30000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12944267
  • 164.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Viele biologische Präparate beginnen mit Extraktionen, die eine grobe Filtration zur Entfernung von Zellschutt erfordern. Die Massenfiltration mit Seihtüchern absorbiert einen Großteil der Extraktionsflüssigkeit, während Membranen schnell verstopfen. BioPrepNylon™ ergibt eine schnelle Massenfiltration mit außergewöhnlichen Durchflussraten. Polypropylen-Siebhalter (2 Stück) mit einstellbarem Metallspanner halten BioPrepNylon™ sicher bei der Probenverarbeitung. BioPrepNylon™ wird lose in einen Siebhalter gelegt, um einen Trichter zu bilden. Die Probe wird in den Trichter gegeben, kann abfließen, und die BioPrepNylon™-Schichten werden zur Aufnahme der gesamten Extraktionsflüssigkeit vorsichtig zusammengedrückt.
  • Ein reines Nylonprodukt ohne Detergenzien, Farbstoffe oder Salze kann direkt mit biologischen Proben verwendet werden
  • Aus sehr feinen Nylonfäden, die in eine Matrix mit 50 μm-Poren eingewoben sind
  • Da BioPrepNylon™ nicht durchnässt wird, werden im Vergleich zu anderen Methoden deutlich größere Mengen der Extraktionsflüssigkeit zurückgewonnen
  • BioPrepNylon™ bindet keine Proteine, sodass keine wertvolle Probe verloren geht
  • Kompatibel mit den in der biologischen Forschung verwendeten Salzen, Puffern und Lösungsmitteln
  • Autoklavierbar
  • Hohe Zugfestigkeit
  • Kann wiederholt gewaschen und wiederverwendet werden, BioPrepNylon™ ist ein synthetisches Seihtuch für die schnelle Massenfiltration
Im Gegensatz zu herkömmlichen Filtern sind CellMicroSieves™ eine präzise gewebte Matrix aus reinen Nylonfäden, die mit Poren von 5 μl bis 200 μl erhältlich ist. CellMicroSieves™ werden nicht nass und enthalten keine Farbstoffe, Reinigungsmittel oder extrahierbaren Substanzen. Extrem geringe Proteinaffinität bedeutet, dass Zellen und Proteine nicht an CellMicroSieves™ binden. Durch die spezifischen Filterporengrößen können sie im Labor für eine Vielzahl unterschiedlicher Zwecke verwendet werden. Siebhalter-Zubehör aus Polypropylen (2 Stück) mit einstellbarem Metallspanner oder Filtereinheiten, erhältlich als Typ A aus Borosilikatglas mit Filterhalter aus Edelstahl und Aluminiumklemme oder Typ B mit der kompletten Filtereinheit aus Polysulfon mit Polypropylen-Filterhalter. Beide Filtereinheiten haben ein Fassungsvermögen von 300 ml und sind autoklavierbar und wiederverwendbar. Verwenden Sie Bögen und Rollen mit Siebhaltern und Kreise mit Filtereinheiten, um die Proben sicher zu verarbeiten.
  • Ein reines Nylonprodukt, das biologisch inert, beständig gegen die meisten sauren oder basischen Bedingungen und viele Lösungsmittel ist
  • Autoklavierbar und kann wiederholt gewaschen und wiederverwendet werden
  • Für die schnelle Sammlung von Zellkulturen ohne Zentrifugation
  • Isolierung spezifischer Zelltypen aus einer dissoziierten Gewebeprobe, wobei nur ein einzelner Zelltyp durchgelassen wird.
  • Trennung von Zellen unterschiedlicher Größe aus einer Mischung von Zelltypen
  • Konzentration und Isolierung von Zellen aus einem Bioreaktor
  • Vorfilter zur Vermeidung von Verstopfungen des Endfilters CellMicroSieves™ ermöglichen die schnelle, schonende Isolierung von Zellen, Organellen oder Zelldebris.
Spezifikation
Spezifikation
Für die schnelle Sammlung von Gewebekulturzellen ohne Zentrifugation
1/Rolle
Matrixfilter CellMicroSieves
Ja
35 μm
Nylon