Learn More
Biodesign™ Nylon. Matrixfilter CellMicroSieves™
Ermöglichen eine schnelle und dennoch schonende Isolierung von Zellen, Organellen oder Zellschutt.
Marke:  Biodesign™ N15S
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12964257
  • 123.00 € / 3 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Im Gegensatz zu herkömmlichen Filtern sind CellMicroSieves™ eine präzise gewebte Matrix aus reinen Nylonfäden, die mit Poren von 5 μl bis 200 μl erhältlich ist. CellMicroSieves™ werden nicht nass und enthalten keine Farbstoffe, Reinigungsmittel oder extrahierbaren Substanzen. Extrem geringe Proteinaffinität bedeutet, dass Zellen und Proteine nicht an CellMicroSieves™ binden. Durch die spezifischen Filterporengrößen können sie im Labor für eine Vielzahl unterschiedlicher Zwecke verwendet werden. Siebhalter-Zubehör aus Polypropylen (2 Stück) mit einstellbarem Metallspanner oder Filtereinheiten, erhältlich als Typ A aus Borosilikatglas mit Filterhalter aus Edelstahl und Aluminiumklemme oder Typ B mit der kompletten Filtereinheit aus Polysulfon mit Polypropylen-Filterhalter. Beide Filtereinheiten haben ein Fassungsvermögen von 300 ml und sind autoklavierbar und wiederverwendbar. Verwenden Sie Bögen und Rollen mit Siebhaltern und Kreise mit Filtereinheiten, um die Proben sicher zu verarbeiten.
  • Ein reines Nylonprodukt, das biologisch inert, beständig gegen die meisten sauren oder basischen Bedingungen und viele Lösungsmittel ist
  • Autoklavierbar und kann wiederholt gewaschen und wiederverwendet werden
  • Für die schnelle Sammlung von Zellkulturen ohne Zentrifugation
  • Isolierung spezifischer Zelltypen aus einer dissoziierten Gewebeprobe, wobei nur ein einzelner Zelltyp durchgelassen wird.
  • Trennung von Zellen unterschiedlicher Größe aus einer Mischung von Zelltypen
  • Konzentration und Isolierung von Zellen aus einem Bioreaktor
  • Vorfilter zur Vermeidung von Verstopfungen des Endfilters CellMicroSieves™ ermöglichen die schnelle, schonende Isolierung von Zellen, Organellen oder Zelldebris.
Spezifikation
Spezifikation
Für die schnelle Sammlung von Gewebekulturzellen ohne Zentrifugation
3/Packung
Matrixfilter CellMicroSieves
Ja
15 μm
Nylon