Learn More
Biodesign™ Nylon. Matrixfilter CellMicroSieves™
Ermöglichen eine schnelle und dennoch schonende Isolierung von Zellen, Organellen oder Zellschutt.
Marke: Biodesign™ N305
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Beschreibung
Viele biologische Präparate beginnen mit Extraktionen, die eine grobe Filtration zur Entfernung von Zellschutt erfordern. Die Massenfiltration mit Seihtüchern absorbiert einen Großteil der Extraktionsflüssigkeit, während Membranen schnell verstopfen. BioPrepNylon™ ergibt eine schnelle Massenfiltration mit außergewöhnlichen Durchflussraten. Polypropylen-Siebhalter (2 Stück) mit einstellbarem Metallspanner halten BioPrepNylon™ sicher bei der Probenverarbeitung. BioPrepNylon™ wird lose in einen Siebhalter gelegt, um einen Trichter zu bilden. Die Probe wird in den Trichter gegeben, kann abfließen, und die BioPrepNylon™-Schichten werden zur Aufnahme der gesamten Extraktionsflüssigkeit vorsichtig zusammengedrückt.- Ein reines Nylonprodukt ohne Detergenzien, Farbstoffe oder Salze kann direkt mit biologischen Proben verwendet werden
- Aus sehr feinen Nylonfäden, die in eine Matrix mit 50 μm-Poren eingewoben sind
- Da BioPrepNylon™ nicht durchnässt wird, werden im Vergleich zu anderen Methoden deutlich größere Mengen der Extraktionsflüssigkeit zurückgewonnen
- BioPrepNylon™ bindet keine Proteine, sodass keine wertvolle Probe verloren geht
- Kompatibel mit den in der biologischen Forschung verwendeten Salzen, Puffern und Lösungsmitteln
- Autoklavierbar
- Hohe Zugfestigkeit
- Kann wiederholt gewaschen und wiederverwendet werden, BioPrepNylon™ ist ein synthetisches Seihtuch für die schnelle Massenfiltration
- Ein reines Nylonprodukt, das biologisch inert, beständig gegen die meisten sauren oder basischen Bedingungen und viele Lösungsmittel ist
- Autoklavierbar und kann wiederholt gewaschen und wiederverwendet werden
- Für die schnelle Sammlung von Zellkulturen ohne Zentrifugation
- Isolierung spezifischer Zelltypen aus einer dissoziierten Gewebeprobe, wobei nur ein einzelner Zelltyp durchgelassen wird.
- Trennung von Zellen unterschiedlicher Größe aus einer Mischung von Zelltypen
- Konzentration und Isolierung von Zellen aus einem Bioreaktor
- Vorfilter zur Vermeidung von Verstopfungen des Endfilters CellMicroSieves™ ermöglichen die schnelle, schonende Isolierung von Zellen, Organellen oder Zelldebris.
Spezifikation
Für die schnelle Sammlung von Gewebekulturzellen ohne Zentrifugation | |
Je 1 | |
Matrixfilter CellMicroSieves |
Ja | |
30 μm | |
Nylon |