Learn More
Cytiva Whatman™ Uniflo™ 25 Spritzenvorsatzfilter
Bietet eine gute chemische Beständigkeit gegen die meisten gebräuchlichen HPLC-Lösungsmittel. Whatman™ Uniflo Spritzenfilter. Die Nylonmembran ist eine hydrophile Einweg-Filtereinheit, die eine gute Wahl für wässrige und wässrig-organische Proben zur Verwendung in der HPLC-Probenfiltration ist.
648.00 € - 1545.00 €
Spezifikation
Einwegprodukt | Ja |
---|---|
Material (Membran) | Nylon |
Sterilität | Nicht steril |
Filtrationsbereich | 0,65 cm2 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wässrige und/oder wässrige organische Proben |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Membran | Porengröße | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Membran | Porengröße | Anzahl pro Packung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
11314570
|
Cytiva
10463872 |
13 mm | 0,2 μm | 1000 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11344570
|
Cytiva
10463877 |
13 mm | 0,2 μm | 500 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11383480
|
Cytiva
10463879 |
13 mm | 0,45 μm | 500 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
12522086
|
Cytiva
10463433 |
25 mm | 0,2 μm | 1000 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
11958097
|
Cytiva
10463442 |
25 mm | 0,45 μm | 500 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
Bietet eine gute chemische Beständigkeit gegen die meisten gebräuchlichen HPLC-Lösungsmittel.Whatman™ Uniflo Spritzenfilter. Die Nylonmembran ist eine hydrophile Einweg-Filtereinheit und eine gute Wahl für wässrige und wässrig-organische Proben zur Verwendung in der HPLC-Probenfiltration.
Whatman Uniflo Spritzenfilter sind Einwegfiltereinheiten, die für ein reines Filtrat von kleinen Volumina bis 10 ml (13 mm-Filter) oder 100 ml (25 ml-Filter) entwickelt wurden.
- Kombiniert Prämiumqualität mit wirtschaftlicher Effizienz
- Erhältlich in einer Vielzahl von Membranoptionen mit einem umspritzten Polypropylen-Gehäuse
- Eine Reihe von Größen und Porengrößen für den Anforderungen an Filtrationsanwendungen
- Individueller Tintenaufdruck auf dem Filter zur einfachen Identifizierung
- Verpackt in einer sauberen, kompakten, wiederverwertbaren Kunststoffbox für optimale Platzverhältnisse auf dem Labortisch
Spezifikation
Ja | |
Nicht steril | |
Wässrige und/oder wässrige organische Proben | |
Hydrophil | |
Männlicher Luer-Stecker | |
67.5 psi |
Nylon | |
0,65 cm2 | |
Polypropylen | |
Luer-Lock-Anschluss (weiblich) | |
Wiederverschließbare, wiederverwertbare Kunststoffboxen | |
UNIFLO Spritzenfilter |