Learn More
Linker Industrietechnik™ Nylon-Siebfilter, 1 m x 1 m
Zum Sieben oder Präzisionsfiltern von biologischen und chemischen Lösungen. Die Linker Industrietechnik™ Siebfilter aus Nylon (1 m x 1 m) sind mit zahlreichen Porengrößen erhältlich.
100.22 € - 236.38 €
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11765498
|
Linker Industrietechnik™
1000X1000M600M |
600 μm |
100.22 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11755488
|
Linker Industrietechnik™
1000X1000M50UM |
50μ m |
236.38 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Beständig gegenüber aggressiven Lösungsmitteln
- Ausgezeichnete Kompatibilität mit Alkoholen
- Betriebstemperatur von -40 °C bis +115 °C
- Zu den Anwendungen gehören die Lösungsmittelfiltration und die Partikelanalyse
Spezifikation
Kunststoff | |
Nylon |