Learn More
Nystatin, BLD Pharm™
Artikelnummer. 31082657
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
31082657 25 g
31080686 1 g
31081081 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 31082657 Lieferant BLD Pharm Lieferanten-Nr. BD14585525g
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
4840 iu/mg
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Nystatin
CAS 1400-61-9
Summenformel C47H75NO17
MDL-Nummer MFCD00036240
Menge 25 g
SMILES C[C@@H]1OC(C[C@H](O)C[C@H](O)C[C@H](O)CC[C@@H](O)[C@H](O)C[C@@](O)(O[C@H]2C[C@H](/C=C/C=C/C=C/C=C/CC/C=C/C=C/[C@@H]([C@@H](O)[C@H]1C)C)O[C@H]3[C@@H](O)[C@@H](N)[C@H](O)[C@@H](C)O3)C[C@H](O)[C@H]2C(O)=O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 926.09