Learn More
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)Hydroxylamin-Hydrochlorid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7077188 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15626804
Marke: Thermo Scientific Acros 186712500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorbenzyl)hydroxylamin-Hydrochlorid, 98 %, C7H4F5NO.HCl, CAS-Nummer 57981-02-9
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57981-02-9
Summenformel C7H5ClF5NO
Molekulargewicht (g/mol) 249.57
MDL-Nummer MFCD00012953
InChI-Schlüssel HVMVKNXIMUCYJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl hydroxylamine hydrochloride, florox reagent, o-perfluorophenyl methyl hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine, o-pentafluorophenyl methyl-, hydrochloride, o-pentafluorobenzyl hydroxylamine hydrochloride, o-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl methyl hydroxylamine hydrochloride, oxy 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl methyl amine, chloride, pfbha.hcl, acmc-1b0zv
PubChem CID 122307
IUPAC-Name hydrogen O-[(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)methyl]hydroxylamine chloride
SMILES [H+].[Cl-].NOCC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride
Schmelzpunkt 227.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5 to 102.5% (Argentometry)
Strukturformel C6F5CH2ONH2·HCl
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 249.57
Reinheit (%) 98%