Learn More
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylaminhydrochlorid, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11478287
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
0.25 g
1 g
5 g
Packungsgröße:
0.25 Gramm
1 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11478287 5 g 5 Gramm
11488287 0.25 g 0.25 Gramm
11468287 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11478287 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A18368.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorbenzyl)-hydroxylamin Hydrochlorid, >-99 %, C7H5ClF5NO, CAS-Nummer-57981-02-9
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride is used in the preparation of oximes of steroids having keto group. It is used as a derivatization reagent in the determination of thromboxane B2, prostaglandins, amygdalin and a variety of aldehydes, ketones and acids. It is a versatile reagent utilized for the detection of carbonyl-containing compounds by gas chromatography (GC), gas chromatography mass spectrometry (GC-MS) and other methods. As a derivatization reagent, it is also used for EC/LC analysis of keto-steroids and carbohydrates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)Hydroxylamin-Hydrochlorid wird bei der Herstellung von Oximen von Steroiden mit Keto-Gruppe verwendet. Es wird als Derivatisierungsreagenz bei der Bestimmung von Thromboxan B2, Prostaglandinen, Amygdalin und einer Vielzahl von Aldehyden, Ketonen und Säuren verwendet. Es ist ein vielseitiges Reagenz, das zum Nachweis von Carbonylverbindungen durch Gaschromatographie (GC), Gaschromatographie-Massenspektrometrie (GC-MS) und andere Verfahren verwendet wird. Als Derivatisierungsreagenz wird es auch für die EC/LC-Analyse von Keto-Steroiden und Kohlenhydraten verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 57981-02-9
Summenformel C7H5ClF5NO
Molekulargewicht (g/mol) 249.57
MDL-Nummer MFCD00012953
InChI-Schlüssel HVMVKNXIMUCYJA-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-2,3,4,5,6-pentafluorobenzyl hydroxylamine hydrochloride, florox reagent, o-perfluorophenyl methyl hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine, o-pentafluorophenyl methyl-, hydrochloride, o-pentafluorobenzyl hydroxylamine hydrochloride, o-2,3,4,5,6-pentafluorophenyl methyl hydroxylamine hydrochloride, oxy 2,3,4,5,6-pentafluorophenyl methyl amine, chloride, pfbha.hcl, acmc-1b0zv
PubChem CID 122307
IUPAC-Name hydrogen O-[(2,3,4,5,6-pentafluorophenyl)methyl]hydroxylamine chloride
SMILES [H+].[Cl-].NOCC1=C(F)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride
Schmelzpunkt ∼215°C (sublimation)
Menge 5 g
Beilstein 4031190
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 249.57
Reinheit (%) ≥99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: O-(2,3,4,5,6-Pentafluorobenzyl)hydroxylamine hydrochloride