Learn More
O-(4-Hydroxyphenyl)-L-Milchsäure, TRC
Artikelnummer. 30406261
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30406261 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30406261 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH971150250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O-(4-Hydroxyphenyl)-L-lactic Acid
CAS 105118-15-8
Summenformel C9H10O4
Menge 250 mg
Synonym (2S)-2-(4-Hydroxyphenoxy)propanoic Acid, (S)-2-(4-Hydroxyphenoxy)propionic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C9H10O4/c1-6(9(11)12)13-8-4-2-7(10)3-5-8/h2-6,10H,1H3,(H,11,12)/t6-/m0/s1
SMILES C[C@H](Oc1ccc(O)cc1)C(=O)O
IUPAC-Name (2S)-2-(4-Hydroxyphenoxy)Propansäure
Molekulargewicht (g/mol) 182.17
Formelmasse 182.0579