Learn More
O-Acetyl-L-homoserine Hydrochloride, 95%, TRC
Artikelnummer. 30133274
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30133274 25 mg 25 Milligramm
30005020 5 mg 5 Milligramm
30006598 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30133274 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA17830025MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 250736-84-6
Summenformel C6 H11 N O4 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 197.62
IUPAC-Name (2S)-4-acetyloxy-2-aminobutanoic acid;hydrochloride
SMILES Cl.CC(=O)OCC[C@H](N)C(=O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material O-Acetyl-L-homoserine Hydrochloride
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
InChI-Formel InChI=1S/C6H11NO4.ClH/c1-4(8)11-3-2-5(7)6(9)10;/h5H,2-3,7H2,1H3,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1
Menge 25 mg
Formelmasse 197.0455
Reinheit (%) >95%
Versandbedingung Room Temperature