Learn More
O-Acetylsalicylic acid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11458710
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11458710 100 g 100 Gramm
11454114 500 g 500 Gramm
11464114 2500 g 2500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11458710 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12488.22
Folgen Sie dem Workflow - Entdecken Sie die Einsparungen
Verwenden Sie den Aktionscode 27967
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 50-78-2 | C9H8O4 | 180.16 g/mol
O-Acetylsalicylic acid is the prototypical analgesic used in the treatment of mild to moderate pain. acts as an inhibitor of cyclooxygenase which results in the inhibition of the biosynthesis of prostaglandins. Aspirin also inhibits platelet aggregation and is used in the prevention of arterial and venous thrombosis. Along with sodium salicylate (sc-3520), aspirin has been shown to block the long terminal repeat from the human immunodeficiency virus and the Ig κ enhancer from NFκB dependent transcription.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
O-Acetylsalicylsäure ist das prototypische Analgetikum zur Behandlung leichter bis mittelschwerer Schmerzen. wirkt als Inhibitor der Cyclooxygenase und hemmt so die Biosynthese von Prostaglandinen. Aspirin hemmt auch die Thrombozytenaggregation und wird zur Prävention von arterieller und venöser Thrombose eingesetzt. Neben Natriumsalicylat (sc-3520) hat sich auch Aspirin als Blocker der langen terminalen Wiederholung des humanen Immundefizienz-Virus und des Igκ-Enhancers aus der NFκB-abhängigen Transkription erwiesen.
Löslichkeit
Löslich in 100 % Ethanol (80 mg/ml), DMSO (41 mg/ml) oder Dimethylformamid (30 mg/ml); schwer löslich in phosphatgepufferter Kochsalzlösung (PBS), pH 7.2 (2.7 mg/ml).
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Sorgen Sie für eine gute Belüftung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-78-2
Summenformel C9H8O4
Molekulargewicht (g/mol) 180.16
MDL-Nummer MFCD00002430
InChI-Schlüssel BSYNRYMUTXBXSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym aspirin, acetylsalicylic acid, 2-acetoxybenzoic acid, 2-acetyloxy benzoic acid, acetylsalicylate, o-acetylsalicylic acid, o-acetoxybenzoic acid, acylpyrin, polopiryna, easprin
PubChem CID 2244
ChEBI CHEBI:15365
IUPAC-Name 2-Acetyloxybenzoesäure
SMILES CC(=O)OC1=CC=CC=C1C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O-Acetylsalicylic acid
Schmelzpunkt 133°C to 140°C
Dichte 1.4
Flammpunkt 250°C (482°F)
Menge 100 g
Beilstein 779271
Merck Index 14,851
Löslichkeitsinformationen Soluble in 100% ethanol (80mg/ml),DMSO (41mg/ml) or dimethyl formamide (30mg/ml); slightly soluble in Phosphate-buffered saline (PBS),pH 7.2 (2.7mg/ml).
Formelmasse 180.15
Reinheit (%) 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • O-Acetylsalicylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: O-Acetylsalicylic acid