Learn More
O-Allylhydroxylamine Hydrochloride, 97%, BLD Pharm™
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | O-Allylhydroxylamine Hydrochloride |
| CAS | 38945-21-0 |
| Summenformel | C3H8ClNO |
| MDL-Nummer | MFCD00012957 |
| Menge | 1 g |
| SMILES | NOCC=C.[H]Cl |
| Molekulargewicht (g/mol) | 109.55 |
| Reinheit (%) | 97% |