Learn More
o-Anisidin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11464023
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11464023 5000 g 5000 Gramm
11454023 250 g 250 Gramm
11444023 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11464023 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10288.0I
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 16-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 90-04-0 | C7H9NO | 123.155 g/mol
o-Anisidine is used in dyes, perfume and pharmaceutical intermediate. It is used to produce azo dye, azoic dye.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
o-Anisidin wird in Farbstoffen, Parfüm und als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Es wird zur Herstellung von Azofarbstoff verwendet.
Löslichkeit
Löslich in verdünnter anorganischer Säure, Alkohol und Diethylether. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Lichtempfindlich. Im Dunkeln aufbewahren. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Säureanhydriden, Chlorameisensäuremethylester und Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 90-04-0
Summenformel C7H9NO
Molekulargewicht (g/mol) 123.155
MDL-Nummer MFCD00007688
InChI-Schlüssel VMPITZXILSNTON-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-anisidine, 2-anisidine, ortho-anisidine, 2-aminoanisole, o-methoxyaniline, o-aminoanisole, benzenamine, 2-methoxy, 2-methoxybenzenamine, o-methoxyphenylamine, o-anisylamine
PubChem CID 7000
ChEBI CHEBI:82288
IUPAC-Name 2-Methoxyanilin
SMILES COC1=CC=CC=C1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material o-Anisidine
Schmelzpunkt 5°C to 6°C
Dichte 1.092
Siedepunkt 224°C to 225°C
Flammpunkt 98°C (208°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Brechungsindex 1.574
Menge 5000 g
UN-Nummer UN2431
Beilstein 386210
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Merck Index 14,667
Löslichkeitsinformationen Soluble in dilute inorganic acid,alcohol,diethyl ether. Not miscible in water.
Formelmasse 123.16
Reinheit (%) 99%