Learn More
O-Benzyl-L-Serin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11480507
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11480507
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22393.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 4726-96-9 | C10H13NO3 | 195.218 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4726-96-9
Summenformel C10H13NO3
Molekulargewicht (g/mol) 195.218
MDL-Nummer MFCD00065937
InChI-Schlüssel IDGQXGPQOGUGIX-VIFPVBQESA-N
Synonym o-benzyl-l-serine, h-ser bzl-oh, s-2-amino-3-benzyloxy propanoic acid, l-serine, o-phenylmethyl, 2s-2-amino-3-benzyloxy propanoic acid, o-phenylmethyl-l-serine, serine, o-phenylmethyl, benzylserine, o-benzylserine #, z-o-benzyl-l-serine
PubChem CID 78457
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3-phenylmethoxypropansäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)COCC(C(=O)O)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O-Benzyl-L-serine
Schmelzpunkt 213°C (decomposition)
Beilstein 2114846
Menge 5 g
Formelmasse 195.22
Optische Drehung +7° (c=1 in 1N HCl)
Reinheit (%) 99%