Learn More
O-Benzyl-L-Tyrosin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7055164
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15440489
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H63675.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 16652-64-5 | C16H17NO3 | 271.32 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 16652-64-5
Summenformel C16H17NO3
Molekulargewicht (g/mol) 271.32
MDL-Nummer MFCD00002605
InChI-Schlüssel KAFHLONDOVSENM-GGYSOQFKNA-N
Synonym o-benzyl-l-tyrosine, h-tyr bzl-oh, 4-benzyloxy-l-phenylalanine, s-2-amino-3-4-benzyloxy phenyl propanoic acid, o-benzyl-l-tyr, tyrosine, o-phenylmethyl, l-tyrosine benzyl ether, 2s-2-amino-3-4-benzyloxy phenyl propanoic acid, h-tyr bn-oh
PubChem CID 725701
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3-(4-phenylmethoxyphenyl)propansäure
SMILES N[C@@H](CC1=CC=C(OCC2=CC=CC=C2)C=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O-Benzyl-L-tyrosine
Schmelzpunkt 259°C (decomposition)
Farbe Weiß
Beilstein 2659642
Menge 5 g
Formelmasse 271.31
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver