Learn More
O-Benzylphospho-N-Fmoc-L-Serin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15428707
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15428707 1 g 1 Gramm
15448707 250 mg 250 Milligramm
15438707 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15428707 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52168.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 158171-14-3 | C25H24NO8P | 497.44 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Kann bei der Synthese von Phosphopeptiden angewendet werden. Dieses Derivat kann mit Standardaktivierungsmethoden wie PyBOP und TBTU eingeführt werden. Der monogeschützte Phosphoserinrest, der einmal eingebunden ist, ist gegenüber Piperidin stabil. Mit diesem Reagenz können sogar Peptide, die mehrere Phosphorylierungsstellen enthalten, mit standardmäßigen Fmoc SPPS-Methoden effizient hergestellt werden. β-Piperidinylalanin-Formation tritt nachweislich während der Fmoc-Entschützung von N-terminalen Ser(PO(OBzl)OH) auf, insbesondere unter Mikrowellenbedingungen. Diese Nebenreaktion kann durch die Verwendung von Cyclohexylamin oder DBU nur für diesen Fmoc-Entschützungsschritt eliminiert werden.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 158171-14-3
Summenformel C25H24NO8P
Molekulargewicht (g/mol) 497.44
MDL-Nummer MFCD00797869
InChI-Schlüssel ZBPUWGDUVAAWJY-QHCPKHFHSA-N
Synonym fmoc-o-benzylphospho-l-serine, fmoc-ser hpo3bzl-oh, fmoc-o-benzyl-l-phosphoserine, fmoc-ser po3bzlh-oh, 2s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-3-benzyloxy hydroxy phosphoryl oxy propanoic acid, 2s-3-benzyloxy hydroxy phosphoryl oxy-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino propanoic acid, pubchem20516, fmoc-l-ser po obzl oh-oh, n-fmoc-o-benzylphospho-l-serine, fmoc-ser po3bzlh-oh hplc
PubChem CID 11005563
IUPAC-Name (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-[hydroxy(phenylmethoxy)phosphoryl]oxypropansäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)COP(=O)(O)OCC(C(=O)O)NC(=O)OCC2C3=CC=CC=C3C4=CC=CC=C24
Spezifikation
Chemischer Name oder Material O-Benzylphospho-N-Fmoc-L-serine
Menge 1 g
Beilstein 7060483
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 497.44
Reinheit (%) 95%